Learn More
QIAGEN Wiederverschließbare Multi-Barrier-Beutel
Click to view available options
Menge:
12 x 15 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Wiederverschließbare Multi-Barrier-Beutel für den Transport oder die Aufbewahrung von QIAcard FTA CloneSaver.
- Laminierte Schichten erhalten die Probenintegrität und -sicherheit, indem sie die Karte vor Gas- oder flüssigkeitskontamination schützen.
- Die äußere Papieroberfläche kann mit Etiketten versehen oder beschriftet werden.
- Der Multi-Barrier-Beutel ist wiederverschließbar.
- Zur Optimierung der Probenintegrität werden FTA Karten in einem Multi-Barrier-Beutel mit einem Päckchen Trockenmittel aufbewahrt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CloneSaver™ Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sammlung, Lagerung, Verarbeitung und Versand, FTA™ und FTA™ Eluierkarten |
| Produkttyp | Multi-Barrier-Beutel |
| Menge | 12 x 15 cm |