Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Gene
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.3 Probenbereiche pro Karte.
- Drei Probenbereiche in einem Spanplattenrahmen, geeignet für mehrere automatisierte Dosier-/Pipettiersysteme oder Stanzsysteme.
- Aufbewahrung von bis zu 75 μl Blut (Vollblut, EDTA, Natriumcitrat, ACD oder mit Heparin antikoaguliertes Blut) in jedem gedruckten Kreis der FTA Gene Karte (insgesamt 225 μl pro Karte).
- Auf jede Karte nur eine Blutprobe auftragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | FTA Genkarte, 3 Probenbereiche pro Karte, 75 μl max. Volumen/Probenfläche, 225 μl max. Gesamtvolumen/Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
| Anzahl Proben | 3 |
| Produkttyp | FTA Gene Karte |
| Menge | 100/Packung |
| Probenvolumen | 75 μl |