Learn More
QIAGEN FTA™ Nukleinsäure-Sammlung, Karten für Lagerung und Aufreinigung: FTA Micro
Beschreibung
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.Non-Indicating QIAcard FTA Micro mit 1 Probenbereich pro Karte.
QIAcard FTA Micro-Format mit 1 Spot-Bereich zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von farbigen Proben wie Blut. Die FTA-Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und die sofortige Stabilisierung und den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Erfassen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von Blutproben mit FTA Mikrokarten ohne Indikatorfunktion. |
| Probentyp | Blut |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
| Anzahl Proben | 1 |
| Produkttyp | FTA Mikrokarte |
| Menge | 25 Packungen |
| Probenvolumen | 125 μl |