Learn More
QIAGEN FTA™ Nukleinsäure-Sammlung, Karten für Lagerung und Aufreinigung: FTA Micro
Artikelnummer. p-4903113
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Packungen
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11989075 25 Packungen 25 Stück
1 options
Artikelnummer. 11989075
Marke: QIAGEN WB120310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. Nicht anzeigende QIAcard FTA Micro mit 1 Probenbereich pro Karte.
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben.Non-Indicating QIAcard FTA Micro mit 1 Probenbereich pro Karte.
QIAcard FTA Micro-Format mit 1 Spot-Bereich zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von farbigen Proben wie Blut. Die FTA-Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine ​​und die sofortige Stabilisierung und den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Beschreibung Erfassen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von Blutproben mit FTA Mikrokarten ohne Indikatorfunktion.
Probentyp Blut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie
Anzahl Proben 1
Produkttyp FTA Mikrokarte
Menge 25 Packungen
Probenvolumen 125 μl