Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Mini mit Indikator
Artikelnummer. 11979075
Click to view available options
Menge:
100/Packung
25 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11979075
Marke: QIAGEN WB120356
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Entnahme, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben. QIAcard FTA Mini mit Indikator, 2 Probenbereiche pro Karte.
Für Sammlung, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben.IIndicating QIAcard FTA Mini, 2 Probenbereiche pro Karte.
  • QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
  • Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
  • Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Beschreibung Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen DNA-Proben mit FTA Micro Karten mit Indikatorfunktion.
Probentyp Bukkalzellen, Speichel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie
Anzahl Proben 2
Produkttyp FTA Minikarte mit Indikator
Menge 25 Packungen
Probenvolumen 125 μl