Learn More
QIAGEN FTA™ Nukleinsäure-Sammlung, Karten für Lagerung und Aufreinigung: FTA Mini
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen Nukleinsäureproben. Anzeigende QIAcard FTA Mini mit 2 Probenbereichen pro Karte.
185.00 € - 900.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen DNA-Proben mit FTA Micro Karten mit Indikatorfunktion. |
---|---|
Probentyp | Bukkalzelle, Speichel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
Anzahl Proben | 2 |
Produkttyp | FTA Minikarte mit Indikator |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11909434
|
QIAGEN
WB120056 |
100/Packung |
900.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11979075
|
QIAGEN
WB120356 |
25 Packungen |
185.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Für Sammlung, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben.IIndicating QIAcard FTA Mini, 2 Probenbereiche pro Karte.
QIAcard anzeigende FTA-Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. Wangenzellen oder Speichel aufgetragen. Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Spotvolumen von 125 μL. Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und schützt die DNA vor Abbau.
Spezifikation
Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen DNA-Proben mit FTA Micro Karten mit Indikatorfunktion. | |
Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie | |
FTA Minikarte mit Indikator |
Bukkalzelle, Speichel | |
2 | |
125 μl |