Learn More
Cytiva Whatman™ Trichter für mikrobiologische Filtrationssysteme
Artikelnummer. 11309284
Change view
Click to view available options
PP-Trichter; 350 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11309284 PP-Trichter; 350 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11309284 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10445866
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Autoklavierbarer Kunststofftrichter für das MBS I System.
  • Einfache Handhabung.
  • Sicherer Dichtungsmechanismus
  • Kürzere Vorbereitungszeit
  • Hohe Reproduzierbarkeit
  • Trichter lassen sich bis zu 50 Mal autoklavieren.
  • Hohe Trichterkapazität, gut für schäumende Flüssigkeiten
  • Einfaches Ablesen
  • Minimiert Kreuzkontaminationsrisiken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrobiologisches Filtrationssystem (MBS I)
Volumen (metrisch) 350 mL