Learn More
Cytiva Whatman™ -Chromatographiepapier, Gütegrad 17 Chr aus Cellulose
Artikelnummer. 11909197
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
22 cm
30 cm
57 cm
Breite (metrisch):
2,5 cm
46 cm
Format:
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 PCS
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Packungsgröße
11909197 30 cm 2,5 cm Rolle 1 PCS
10622245 22 cm 2,5 cm Bogen 100 Stück
11308854 57 cm 46 cm Bogen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11909197 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 3017621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    91.86 € / 1 Stück
    Sparen 9.14 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
Abmessungen (L x B) 2,5 cm x 30 m (0,98 Zoll x 98,4 Fuß)
Filmdicke 0,92 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein- und Nukleinsäure-Blotting, präparative Papierchromatographie und Elektrophorese
Format Rolle
Güte Gütegrad 17 Chr
Länge (angloamerikanisch) 98,4 ft.
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Breite (metrisch) 2,5 cm
Flussrate 190 mm/30 min
Länge (metrisch) 30 cm