Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Artikelnummer. 11343085
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
22 mm
22 mm
25 mm
2.6 cm
27 mm
28 mm
30 mm
3.3 cm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Länge (metrisch):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Wandstärke:
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Wandstärke unitSize
11343085 34 mm 130 mm 1,5 mm 25 Stück
11383065 25 mm 80 mm 1,5 mm 25 Stück
11313075 28 mm 60 mm 1,5 mm 25 Stück
11343095 2.6 cm 60 mm 1,5 mm 25 Stück
11393065 27 mm 80 mm 1,5 mm 25 Stück
11343075 30 mm 80 mm 1,5 mm 25 Stück
11313085 33 mm 60 mm 1,5 mm 25 Stück
10237830 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 Stück
10232031 3.3 cm 118 mm 1,5 mm 25 Stück
11323085 33 mm 90 mm 1,5 mm 25 Stück
11393075 33 mm 130 mm 1,5 mm 25 Stück
11303085 33 mm 205 mm 1,5 mm 25 Stück
11373085 40 mm 85 mm 1,5 mm 25 Stück
11363085 35 mm 150 mm 1,5 mm 25 Stück
11303095 48 mm 145 mm 2 mm 25 Stück
11343065 22 mm 60 mm 2 mm 25 Stück
11393085 44 mm 230 mm 2 mm 25 Stück
11333085 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 Stück
11313095 48 mm 200 mm 2 mm 25 Stück
10097740 22 mm 80 mm 1,5 mm 25 Stück
20 options
Artikelnummer. 11343085
Marke: Cytiva 10350252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
  • Aus reiner Baumwollzellulose
  • Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
  • Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
  • Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
Hülsen aus Borosilikatglas
  • Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Packungen
Beschreibung 603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.33 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 34 mm
Material Zellulose
Wandstärke 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen
Güte 603
Länge (angloamerikanisch) 5.1 Zoll
Länge (metrisch) 130 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Max. Temperatur (metrisch) 130 °C
Produkttyp Extraktionshülse