Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Click to view available options
Typ:
Basis für Manifold
Erlenmeyerkolben
Fritte
Klammer
Trichter
Verteilerbasis
Zentrierring
Modell:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/2/02
GV 025/2/08
GV 025/0/06
Zur Verwendung mit (Geräte):
Verteilermodell GV 025/0
Verteilermodell GV 025/0 (11349274)
Verteilermodell GV 025/2
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Spezifikation
| Verbinder | NS29 Glasverbindung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verteilermodell GV 025/2 |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumfiltration |
| Modell | GV 025/2/08 |
| Menge | Je 1 |
| Serie | Gehäuse GV025 |
| Typ | Erlenmeyerkolben |
| Volumen (metrisch) | 250 mL |