Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose-Soxhlet-Extraktionshülsen, einwandig, 1 mm Wandstärke
Artikelnummer. p-4905074
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Länge (metrisch):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Packungsgröße:
25 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11303225 22 mm 65 mm 25 Stück
10536731 22 mm 80 mm 25 Stück
11330704 26 mm 60 mm 25 Stück
11310714 33 mm 80 mm 25 Stück
11350714 43 mm 123 mm 25 Stück
11310704 25 mm 100 mm 25 Stück
11390694 19 mm 90 mm -
11320714 33 mm 94 mm 25 Stück
11360714 60 mm 180 mm 25 Stück
11313225 25 mm 90 mm 25 Stück
11370704 30 mm 100 mm 25 Stück
11380704 30 mm 80 mm 25 Stück
11300714 33 mm 118 mm 25 Stück
11370694 10 mm 50 mm 25 Stück
11320704 25 mm 80 mm 25 Stück
11350704 28 mm 120 mm 25 Stück
11360704 28 mm 80 mm 25 Stück
11330714 37 mm 130 mm 25 Stück
11340714 41 mm 123 mm 25 Stück
11340704 28 mm 100 mm 25 Stück
11323225 26 mm 100 mm 25 Stück
11390704 33 mm 100 mm 25 Stück
10419111 18 mm 55 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11303225 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2800226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Ab
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abg
  • Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
  • Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
  • Die Wandstärke der Standardhülsen beträgt 1 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Packungen
Beschreibung Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse.
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Zellulose
Wandstärke 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luft- und Abgasanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktor
Länge (metrisch) 65 mm
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Partikelretention 10 μ m
Produkttyp Extraktionshülse