Learn More
Cytiva ME 25 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichneter Kontrast für eine einfachere Partikelerkennung.
- Bietet eine große Innenoberfläche für eine bessere Produktabsorption.
- Höhere Verschmutzungsauffangkapazität.
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität.
- Keine Kontamination von Proben durch Tenside.
- Hohe Durchflussraten durch die einheitliche, mikroporöse Struktur der Membran.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bubble Point | 2.8 bar |
| Farbe | Weiß |
| Material | Celluloseacetat, Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Steril |
| Flussrate | 12,5 s/100 ml/12,5 cm2 |
| Enthält | Zwischenlagepapier |
| Membrantyp | ME25 |
| Menge | 100/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.