Learn More
Cytiva ME 25 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Artikelnummer. 11385304
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11385304
Marke: Cytiva 10401618
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Leichtere Zählung und weniger Ermüdung der Augen dank Farbkontrast zwischen Oberfläche und Kolonien. Whatman™ ME 25 Einfache Membranen aus Zellulosemischester zeichnen sich durch eine glattere und einheitlichere Oberfläche aus.
  • Ausgezeichneter Kontrast für eine einfachere Partikelerkennung.
  • Bietet eine große Innenoberfläche für eine bessere Produktabsorption.
  • Höhere Verschmutzungsauffangkapazität.
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität.
  • Keine Kontamination von Proben durch Tenside.
  • Hohe Durchflussraten durch die einheitliche, mikroporöse Struktur der Membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bubble Point 2.8 bar
Material Celluloseacetat, Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Enthält Zwischenlagepapier
Membrantyp ME25
Menge 50/Pk.
Oberflächentyp Plain
Dicke (metrisch) 145 μm
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME25, 0.45µm 90mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose