Learn More
Cytiva ME 25 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Artikelnummer. 11395304
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sterilität unitSize
11395304 100 mm Unsteril 50 Stück
11355304 25 mm Unsteril 100 Stück
11315314 142 mm Unsteril 25 Stück
11375304 50 mm Unsteril 100 Stück
11305314 110 mm Unsteril 50 Stück
11345314 50 mm Steril 100 Stück
11385304 90 mm Unsteril 50 Stück
7 options
Artikelnummer. 11395304
Marke: Cytiva 10401621
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Leichtere Zählung und weniger Ermüdung der Augen dank Farbkontrast zwischen Oberfläche und Kolonien. Whatman™ ME 25 Einfache Membranen aus Zellulosemischester zeichnen sich durch eine glattere und einheitlichere Oberfläche aus.
  • Ausgezeichneter Kontrast für eine einfachere Partikelerkennung.
  • Bietet eine große Innenoberfläche für eine bessere Produktabsorption.
  • Höhere Verschmutzungsauffangkapazität.
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität.
  • Keine Kontamination von Proben durch Tenside.
  • Hohe Durchflussraten durch die einheitliche, mikroporöse Struktur der Membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bubble Point 2.8 bar
Material Celluloseacetat, Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Enthält Zwischenlagepapier
Membrantyp ME25
Menge 50/Pk.
Oberflächentyp Plain
Dicke (metrisch) 145 μm
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME25, 0.45µm 100mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose