Learn More
Cytiva X100 MEMB. W ME ,45Á 5 GN. SCHW ST .
Artikelnummer. 11355364
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11355364
Marke: Cytiva 10406572
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Whatman™ (ME 25) Mixed Cellulose Ester Membranes, White/Black Grid are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration. Supplied with clearly defined grid lines at regularly spaced intervals to assist in microbiological colony counting.
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 25
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Size (Metric) Grid: 5 mm
  • Color: White
  • Grid Color: Black
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Sterile
  • Diameter (Metric): 50 mm
  • Flow Rate: 12.5 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Filtertyp Kariert
Material MCE
Material (Membran) ME 25
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Flussrate 12,5 s/100 ml/12,5 cm² (bei Δp = 0,9 bar)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays
Rasterfarbe Schwarz
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,97 in.
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose