Learn More
Cytiva Whatman™ MicroPlus MBS I Membranfiltrationszubehör: Trichter
Artikelnummer. 11972585
Change view
Click to view available options
MBS-I-Trichter; 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11972585 MBS-I-Trichter; 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11972585 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10445861
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für das mikrobiologische Kontrollfiltersystem
  • Autoklavierbar
  • Vorsterilisiert
  • 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrobiologisches Filtrationssystem (MBS I)
Material Polypropylen
Typ Funnel
Volumen (metrisch) 100 mL