Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Artikelnummer. 10059710
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Farbe:
Grün
Weiß
Rasterfarbe:
Schwarz
Weiß
Filtercode:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 10059710
Marke: Cytiva 10407132
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zeichnen sich durch sehr enge Porengröße, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine erhöhte Temperaturstabilität aus. Whatman™ MicroPlus Membranen eignen sich für die Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen sowie zur Filterung wässriger Lösungen.
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.
  • Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Durchflussrate
  • Steril, einzeln verpackt
  • Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
  • Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Membran-Butler
Material (Membran) MicroPlus-31STL
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Filtercode MicroPlus-31STL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Qualitätskontrolle
Rasterfarbe Weiß
Größe (metrisch) Raster 0.31 cm
Oberflächentyp Gitter
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.