Learn More
Cytiva Whatman™ Gemischte Celluloseestermembranen
Artikelnummer. 11375284
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
37 mm
47 mm
50 mm
Porengröße:
0,6 μm
0,8 μm
3 μm
Material (Membran):
MCE
Wasserflussrate:
1,2 s/100 ml/12,5 cm2
2,8 s/100 ml/12,5 cm2
4,8 s/100 ml/12,5 cm2
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Porengröße Material (Membran) Wasserflussrate Packungsgröße
11375284 47 mm 0,8 μm MCE 2,8 s/100 ml/12,5 cm2 100 Stück
11315024 37 mm 0,8 μm MCE 2,8 s/100 ml/12,5 cm2 100 Stück
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cm2 -
11335014 47 mm 0,6 μm MCE 4,8 s/100 ml/12,5 cm2 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11375284 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10400912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    160.00 € / 100 Stück
    Sparen 4.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichtere Partikeldetektion und geringere Ermüdung der Augen dank Oberflächenmarkierung und Farbkontrast. Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester sind in einfacher Ausführung oder mit Gitter für automatische oder manuelle Zählverfahren lieferbar.
Bietet eine große innere Oberfläche für eine stärkere Adsorption des Produkts.
  • Hervorragender Kontrast für einfachere Partikelerkennung.
  • Die Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird.
  • Schwarze glatte und schwarze gitterförmige Membranen bestehen aus einer Mischung aus Zellulosenitrat und Zelluloseacetat.
  • Höhere Schmutzladekapazität.
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität.
  • Keine Tenside, die die Proben verunreinigen könnten.
  • Die gleichmäßige mikroporöse Struktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten.
  • Spezielle ungiftige Tinte, vollständig frei von Bakterienwachstum Inhibitoren
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) MCE
Porengröße 0,8 μm
Sterilität Unsteril
Rasterfarbe Glatt
Enthält Zwischenlagepapier
Proteinbindungskapazität Mittel
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) Raster 0.31 cm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 130 °C
Dicke (metrisch) 135 μm
Typ Membranmaterial
Wasserflussrate 2,8 s/100 ml/12,5 cm2
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.