Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonat-Membranen, schwarz
Description
- Glatte, gerasterte, Polycarbonat-geätzte (PCTE) Membranoberfläche unterstützt effizient die Zählung von Mikroorganismen bei einer standardmäßigen Plattenzählung
- Extrem niedrige unspezifische Absorption
- Schnelle Ergebnisse bei standardmäßigen Plattenzählungen
- Kompatibel mit der direkten Epifluoreszenz-Mikroskopie-Filtertechnik (DEFT), mit der Mikroorganismen direkt auf einem Filter gezählt werden können
- DEFT kann in weniger als einer halben Stunde durchgeführt werden, wodurch der Standardprozess mit > 24 Stunden der Inkubation einer mikrobiellen Probe umgangen wird
- Mikroskopische Membranfilter werden durch Spurenätzen hergestellt (Polycarbonat wird mit Strahlung beschossen und chemisch behandelt, um scharfe, gleichmäßige Filterporen zu erzeugen)
- Entwickelt, um Mikroben effizient zu fangen, effektiver als andere Filtermedien für bestimmte Mikroorganismen
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenz-Verfahren, trinkbares Reinstwasser, Lebensmittel und Milchprodukte, Wein und Klinikelektronik |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Typ | Membranfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |