Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonat-Membranen, schwarz
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0.8μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Glatte, gerasterte, Polycarbonat-geätzte (PCTE) Membranoberfläche unterstützt effizient die Zählung von Mikroorganismen bei einer standardmäßigen Plattenzählung
- Extrem niedrige unspezifische Absorption
- Schnelle Ergebnisse bei standardmäßigen Plattenzählungen
- Kompatibel mit der direkten Epifluoreszenz-Mikroskopie-Filtertechnik (DEFT), mit der Mikroorganismen direkt auf einem Filter gezählt werden können
- DEFT kann in weniger als einer halben Stunde durchgeführt werden, wodurch der Standardprozess mit > 24 Stunden der Inkubation einer mikrobiellen Probe umgangen wird
- Mikroskopische Membranfilter werden durch Spurenätzen hergestellt (Polycarbonat wird mit Strahlung beschossen und chemisch behandelt, um scharfe, gleichmäßige Filterporen zu erzeugen)
- Entwickelt, um Mikroben effizient zu fangen, effektiver als andere Filtermedien für bestimmte Mikroorganismen
Spécification
Spécification
| Farbe | Weiß |
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenz-Verfahren, trinkbares Reinstwasser, Lebensmittel und Milchprodukte, Wein und Klinikelektronik |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Typ | Membranfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu