Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Artikelnummer. 16391406
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0.8μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Unit Size:
100 Stück
25 Stück
Product Code. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
16391406 0,6 μm 25 mm 100 Stück
16361396 0,2 μm 13 mm 100 Stück
16371396 0,2 μm 19 mm 100 Stück
16381396 0,2 μm 25 mm 100 Stück
16301416 0,6 μm 47 mm 100 Stück
16311416 0.8μm 13 mm 100 Stück
16321416 0.8μm 19 mm 100 Stück
16331416 0.8μm 25 mm 100 Stück
16341416 0.8μm 37 mm 100 Stück
16351416 0.8μm 47 mm 100 Stück
16361416 5 μm 13 mm 100 Stück
16381416 5 μm 47 mm 100 Stück
16391416 5 μm 50 mm 100 Stück
16301426 8 μm 13 mm 100 Stück
16301406 0,2 μm 50 mm 100 Stück
16321406 0,2 μm 142 mm 25 Stück
16331406 0,4 μm 13 mm 100 Stück
16341406 0,4 μm 19 mm 100 Stück
16351406 0,4 μm 25 mm 100 Stück
16371406 0,4 μm 50 mm 100 Stück
20 options
Product Code. 16391406
Brand: Cytiva 10417206
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Porengröße 0,6 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE)
Anzahl pro Packung 100/Packung
Form Circle
Typ Hydrophile Membranfilter mit Kernspur
Durchmesser (metrisch) 25 mm