Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membranen aus Polycarbonat
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
293 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Bietet eine hochdefinierte Porengröße im Submikrometerbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nucleopore Polycarbonat |
| Porengröße | 0,05 μm |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Membrantyp | Kernspur |
| Menge | 25Pack |
| Durchmesser (metrisch) | 293 mm |