Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore Kernspur-Polycarbonat AOX Membranen
Artikelnummer. 11322905
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11322905
Marke: Cytiva 111137
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Nuclepore-Filter von GE werden aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit genau definierten Porengrößen und hohen Flussraten für reproduzierbare AOX-Analysen hergestellt.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Proben
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Kompatibel mit ISO 9562-Richtlinien zur Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen
  • Glatte, flache Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Nucleopore Polycarbonat
Porengröße 0,4 μm
Flussrate Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie
Hydrophobizität Hydrophil
Durchmesser (metrisch) 47 mm