Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore Kernspur-Polycarbonat AOX Membranen
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Proben
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Kompatibel mit ISO 9562-Richtlinien zur Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen
- Glatte, flache Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Nucleopore Polycarbonat |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Flussrate | Hoch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |