Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore Kernspur-Polycarbonat AOX Membranen
Artikelnummer. p-4817243
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11338994
Marke: Cytiva 110637
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Nuclepore-Filter von GE werden aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit genau definierten Porengrößen und hohen Flussraten für reproduzierbare AOX-Analysen hergestellt.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Proben
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Kompatibel mit ISO 9562-Richtlinien zur Bestimmung von adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen
  • Glatte, flache Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Nucleopore Polycarbonat
Porengröße 0,4 μm
Flussrate Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie
Hydrophobizität Hydrophil
Durchmesser (metrisch) 25 mm