Learn More
Cytiva MEMB. NYLON 1ÁM 47MM UNIE 100/pk
Artikelnummer. 11365084
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
11365084 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11365084 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 7410004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 €
    188.00 € / 100 Stück
    Sparen 36.00 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Filtration von wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln
  • Hydrophil
  • Flexible, langlebig und reißfest
  • Autoklavierbar bei 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Scheibe
Material Nylon
Porengröße 1 μm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm