Learn More
Cytiva MEMBRAN NYLON 25MMUNIE/ 100/pk
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Zur Filtration von wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln
- Hydrophil – keine Netzmittel erforderlich
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von biologischen Präparaten
- Flexible, langlebig und reißfest
- Autoklavierbar bei 135 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | Nylon |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Filtrationen von wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmittel |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Typ | Membranfilterscheiben |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |