Learn More
GE Healthcare Optitran™ Membranen aus Nitrocellulose
Artikelnummer. 11979307
Click to view available options
Porengröße:
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Artikelnummer. 11979307
Marke: GE Healthcare 10439196
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Combine flexibility, strength, and excellent signal-to-noise ratios—ideal for experiments that involve stripping and reprobing
  • 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
  • Support does not affect transfer conditions or results
  • High sensitivity with very low nonspecific binding
  • Stringent washing and blocking conditions are not necessary
  • Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
  • Autoclavable using liquid cool cycle
  • Also available in circles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 3 m
Bindungsvermögen 75 to 90 μg/cm2
Menge Each
Format Rolle
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m