Learn More
Cytiva Whatman™ pH-Indikatoren Rollenspender
Artikelnummer. 10052251
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
1 bis 11
1 bis 14
4 bis 7
6,4 bis 8
8 bis 10
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10052251 1 bis 11 1 Stück
11340674 0.5 bis 5.5 1 Stück
11360674 6,4 bis 8 1 Stück
11330674 1 bis 14 1 Stück
11350674 4 bis 7 1 Stück
11370674 8 bis 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10052251 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2611628
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 1 bis 11
Format Spule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige pH-Tests
Typ pH-Indikatorspender