Learn More
Cytiva Typ SR Dispenser für pH-Indikatorband
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 6,4 bis 8 |
| Format | Spule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige pH-Tests |
| Typ | pH-Indikatorspender |