Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 150 TF
Artikelnummer. 11349164
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
Hygienisch
Weibliches Innengewinde
Art des Auslasses:
Hygienisch
National Innengewinde (FNPT)
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Porengröße Art des Einlasses Art des Auslasses unitSize
11349164 0,1 μm Weibliches Innengewinde National Innengewinde (FNPT) 5 Stück
11309174 1 μm Weibliches Innengewinde National Innengewinde (FNPT) 5 Stück
11389164 0,45 μm Weibliches Innengewinde National Innengewinde (FNPT) 5 Stück
11369164 0,2 μm Hygienisch Hygienisch 5 Stück
11359164 0,2 μm Weibliches Innengewinde National Innengewinde (FNPT) 5 Stück
5 options
Product Code. 11349164
Brand: Cytiva 2800T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Polycap 150 TF-Filter zur Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung PolyCap TF 150, 0,1 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 St.)
Material (Membran) PTFE
Porengröße 0,1 μm
Filtrationsbereich 2000 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Art des Einlasses Weibliches Innengewinde
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses National Innengewinde (FNPT)
Durchmesser (metrisch) Scheibe 150 mm