Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 150 TF
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
Hygienisch
Weibliches Innengewinde
Art des Auslasses:
Hygienisch
National Innengewinde (FNPT)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | PolyCap TF 150, 0,2 μm, mit 1,5 Zoll Sanitäreinlass und -auslass (5 St.) |
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Hygienisch |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Art des Auslasses | Hygienisch |