Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Artikelnummer. 11329144
Click to view available options
Porengröße:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Art des Einlasses:
1/4 MNPT
SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in.
Art des Auslasses:
SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in.
Enthält:
Abfüllglocke
Filterkapsel
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11329144
Marke: Cytiva 67153601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PolyCap TC36 Kapselfilter, 0.2/0.1 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 pc + FB)
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2/0,1 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 440 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Enthält Abfüllglocke
Art des Einlasses SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in.
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
Typ Filtrationskapsel mit Füllglocke
Durchmesser (metrisch) 36 mm