Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 AS
Artikelnummer. 11359094
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Art des Einlasses:
National Innengewinde
Schlaucholive
Art des Auslasses:
National Innengewinde
Schlaucholive
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11359094
Marke: Cytiva 2706T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Polycap 75 AS Filter zur Filtration von wässrigen Lösungen
  • Steril und nicht-pyrogen
  • Prüfbar auf Integrität
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Hydrophile Nylon-Membran mit einem geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und Vorfilter aus Glasmikrofaser
  • Abfüllglocke (09-744-61) minimiert Kontaminationen bei der Filterung in Flasche oder Kolben
Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Polycap AS 75 Kapselfilter, 0.2 μm, FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stk.)
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Art des Einlasses National Innengewinde
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses National Innengewinde