Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 AS
Artikelnummer. p-4876418
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Art des Einlasses:
National Innengewinde
Schlaucholive
Art des Auslasses:
National Innengewinde
Schlaucholive
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Porengröße Art des Einlasses Art des Auslasses Sterilität unitSize
11364614 0,2 μm Schlaucholive Schlaucholive Steril 1 Stück
11399094 0,45 μm Schlaucholive Schlaucholive Unsteril 5 Stück
11359094 0,2 μm National Innengewinde National Innengewinde Steril 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 11364614
Marke: Cytiva 67057502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Polycap 75 AS Filter zur Filtration von wässrigen Lösungen
  • Steril und nicht-pyrogen
  • Prüfbar auf Integrität
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Hydrophile Nylon-Membran mit einem geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen und Vorfilter aus Glasmikrofaser
  • Abfüllglocke (09-744-61) minimiert Kontaminationen bei der Filterung in Flasche oder Kolben
Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 820 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Schlaucholive
Art des Auslasses Schlaucholive