Learn More
Cytiva Polycap GW 75 Filterkapseln mit hoher Kapazität
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- In einem robusten Polypropylengehäuse gekapselte PES-Membran
- Durch die Vormontage ist kein Austausch des Filters oder eine Dekontaminierung der Kapsel erforderlich
- Filtrationsbereich: 600 cm2
- Durchflussrate: 60 l/min bei 1.0 bar (14.5 psi)
- Alle Gehäuseteile sind thermisch verschweißt
- Abgestufte Schlauchanschlüsse ermöglichen die Verbindung mit Schläuchen unterschiedlicher Größe
- Einlassbelüftung
Compliance
Zertifiziert für extrahierbare Substanzen mit geringem Metallgehalt. Geeignet für die EPA-Methode 3005 für die Grundwasseranalyse.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert für extrahierbare Substanzen mit niedrigem Metallgehalt; geeignet für die EPA-Methode 3005 zur Analyse von Grundwasser |
| Beschreibung | PolyCap GW 75 Grundwasserprobenkapselfilter ,0.45μ m, PES (100 pcs) |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 600 cm2 |
| Flussrate | 60 |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Mehr anzeigen |