Learn More
Cytiva Polycap GW 75 Filterkapseln mit hoher Kapazität
Artikelnummer. 11364624
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11364624
Marke: Cytiva 67146004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Filterung von Grundwasserproben vor der Analyse auf gelöste Metalle
  • In einem robusten Polypropylengehäuse gekapselte PES-Membran
  • Durch die Vormontage ist kein Austausch des Filters oder eine Dekontaminierung der Kapsel erforderlich
  • Filtrationsbereich: 600 cm2
  • Durchflussrate: 60 l/min bei 1.0 bar (14.5 psi)
  • Alle Gehäuseteile sind thermisch verschweißt
  • Abgestufte Schlauchanschlüsse ermöglichen die Verbindung mit Schläuchen unterschiedlicher Größe
  • Einlassbelüftung
Compliance
Zertifiziert für extrahierbare Substanzen mit geringem Metallgehalt. Geeignet für die EPA-Methode 3005 für die Grundwasseranalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für extrahierbare Substanzen mit niedrigem Metallgehalt; geeignet für die EPA-Methode 3005 zur Analyse von Grundwasser
Beschreibung PolyCap GW 75 Grundwasserprobenkapselfilter ,0.45μ m, PES (1 pc)
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 600 cm2
Flussrate 60
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Anzahl pro Packung 1 Stück
Menge 1 Stück