Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln, 150 HD
Beschreibung
- Ermöglicht den Einsatz mit einem breiten Spektrum an Lösungen, pH-Werten und Temperaturen
- Hohe Durchflussraten und große Retentionskapazität
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf bei 121 °C für 20 Minuten
- Manuelle Belüftung mit Luer-Lock durch Entlüftung von oben oder als Injektions- bzw. Probenanschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Polycap HD 150 Kapselfilter, 5.0 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stk.) |
| Material (Membran) | Tiefenmedien aus Polypropylen-Vliesgewebe |
| Porengröße | 5 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 1650 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Polycap HD 150 |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Mit NPT-Innengewinde am Einlass/Auslass |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Mehr anzeigen |