Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln, 150 HD
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Art des Einlasses:
Mit 1/2 in.-Schlauchanschluss (HB) am Einlass/Auslass
Mit NPT-Innengewinde am Einlass/Auslass
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht den Einsatz mit einem breiten Spektrum an Lösungen, pH-Werten und Temperaturen
- Hohe Durchflussraten und große Retentionskapazität
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf bei 121 °C für 20 Minuten
- Manuelle Belüftung mit Luer-Lock durch Entlüftung von oben oder als Injektions- bzw. Probenanschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Polycap HD 150 Kapselfilter, 0.45 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stk.) |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Polycap HD 150 |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Mit NPT-Innengewinde am Einlass/Auslass |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Menge | 5/Pckg. |