Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap TF
Artikelnummer. 11339174
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11339174 0,2 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11339174 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 67103602
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cytiva Whatman Polycap TF-Filter bestehen aus langlebigen, hydrophoben Polytetrafluorethylen (PTFE)-Membranen in einem Polypropylen-Gehäuse und sind für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und chemisch aggressiven Lösungen geeignet.
  • Autoklavierbar Polycap TF-Kapselfilter verfügen über PTFE-Membranen mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Zu den gängigen Anwendungen gehören die Entlüftung, Inline-Filtration zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-/Gas-/Flüssigkeitsströmen, Filtration zur Gewährleistung sauberer Inertgase in Fläschchenfüllleitungen und Isolierung von Abgasen aus Fermentern
  • Polycap TF-Filter eignen sich für den Einsatz in der Elektronik-, Pharma- und Biopharmaindustrie, da sie lichtbeständig sind und zur Entlüftung und Inline-Filtration von Produktionssystemen in biologischen Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit bidirektionalem Auflager. Bei bestimmten Anwendungen kann eine Ausrichtung erforderlich sein, in diesem Falle eine Ausrichtung der Lüftungsschlitze. Rückfluss nur bei Niederdruckanwendungen.
Porengröße 0,2 μm
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Auslasses Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)