Learn More
Cytiva™ Whatman™ Polypropylene Funnel with Integrated Membrane, for use with the MBS II Microbiological Filtration System
Beschreibung
- Material (Funnel): Polypropylene
- Material (Membrane): Nitrocellulose
- Pore Size: 0.45 μm
- Volume (Metric): 100 mL
- Autoclavable: Yes (Up to 50-Times)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MBS II Microbiological Filtration System |
| Material | Polypropylen |
| Material (Membran) | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Microbiological Filtration |
| Modell | MICROPL21 |
| Menge | 24 Pk. |
| Serie | MBS II |
| Mehr anzeigen |