Learn More
Cytiva Whatman™ Druckfiltrationsgeräte
Artikelnummer. 11335004
Change view
Click to view available options
Modell:
MD050/4
MD142/5/3
MD142/7/3
Material:
Edelstahl
PTFE
Volumen (metrisch):
200 mL
1500 mL
2200 mL
Enthält:
O-Ring aus PTFE, 1500 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran
O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 200 ml-Infusionszylinder für 50 mm-Membran, Schnellverschluss
O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 2200 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Material Volumen (metrisch) Enthält unitSize
11335004 MD050/4 Edelstahl 200 mL O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 200 ml-Infusionszylinder für 50 mm-Membran, Schnellverschluss 1 Stück
11365004 MD142/5/3 Edelstahl 2200 mL O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 2200 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran 1 Stück
11395004 MD142/7/3 PTFE 1500 mL O-Ring aus PTFE, 1500 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11335004
Marke: Cytiva 10450450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Druckfiltrationsgeräte mit Probenladungszylinder eignen sich für die chargenweise Filtration von Proben ab 20 ml. Die Geräte ohne Infusionszylinder mit Inline-Anschluss eignen sich für größere Volumina von mehreren Litern.
Die Filtration von Flüssigkeiten und Gasen ist möglich, einschließlich der sterilen Filtration von Seren oder der Klarfiltration von schwer zu filtrierenden Medien, insbesondere von Medien mit hoher Viskosität. Es können Membranen sowie Papier- oder Glasfaser-Filterscheiben verwendet werden. Das Reinigen und Wechseln der Filter ist in wenigen Schritten abgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Druckfiltration
Enthält O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 200 ml-Infusionszylinder für 50 mm-Membran, Schnellverschluss
Max. Druck 4 bar (O-Ring aus PTFE), 10 bar (O-Ring aus Silikon)
Modell MD050/4
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 392 °F
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Typ Druckfiltrationsverteiler
Volumen (metrisch) 200 mL
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Breite (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,1 in.
Höhe (metrisch) 230 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 43 mm (Vorfilter), 50 mm (Filter)
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm