Learn More
Cytiva Whatman™ Druckfiltrationsgeräte
Artikelnummer. 11365004
Click to view available options
Modell:
MD050/4
MD142/5/3
MD142/7/3
Material:
Edelstahl
PTFE
Volumen (metrisch):
200 mL
1500 mL
2200 mL
Enthält:
O-Ring aus PTFE, 1500 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran
O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 200 ml-Infusionszylinder für 50 mm-Membran, Schnellverschluss
O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 2200 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11365004
Marke: Cytiva 10451610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Druckfiltrationsgeräte mit Probenladungszylinder eignen sich für die chargenweise Filtration von Proben ab 20 ml. Die Geräte ohne Infusionszylinder mit Inline-Anschluss eignen sich für größere Volumina von mehreren Litern.
Die Filtration von Flüssigkeiten und Gasen ist möglich, einschließlich der sterilen Filtration von Seren oder der Klarfiltration von schwer zu filtrierenden Medien, insbesondere von Medien mit hoher Viskosität. Es können Membranen sowie Papier- oder Glasfaser-Filterscheiben verwendet werden. Das Reinigen und Wechseln der Filter ist in wenigen Schritten abgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Druckfiltration
Enthält O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 2200 ml-Infusionszylinder für 142 mm-Membran
Max. Druck 4 bar (O-Ring aus PTFE), 10 bar (O-Ring aus Silikon)
Modell MD142/5/3
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 392 °F
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Typ Druckfiltrationsverteiler
Volumen (metrisch) 2200 mL
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (angloamerikanisch) 21,5 in.
Höhe (metrisch) 545 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 134 mm (Vorfilter), 142 mm (Filter)
Innendurchmesser (metrisch) 142 mm