missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GE Healthcare Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.1μm BA79 Protran
Click to view available options
Menge:
1 Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
- Auch in runden Formaten erhältlich
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis |
| Bindungsvermögen | Hoch |
| Menge | 1 Rolle |
| Format | Rolle |
| Material | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,1 μm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction