Learn More
Cytiva™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
Description
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
- Auch in runden Formaten erhältlich
Spécification
Spécification
| Länge (metrisch) | 140 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis |
| Bindungsvermögen | Hoch |
| Menge | 50/Pckg. |
| Format | Blatt |
| Material | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Größe (metrisch) | 140 × 140 mm |
Safety and Handling
Product Identifier
- protran BA 83, 140mm x 140mm
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose