missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Sheets and Rolls

Artikelnummer. 11935104
Click to view available options
Menge:
Je 1
Länge (metrisch):
15 cm
20 cm
30 cm
Breite (metrisch):
3 m
Format:
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
330 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11935104

Marke: Whatman™ 10401197

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible

  • Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
  • Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
  • Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
  • Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
  • Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
  • Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
  • Auch in runden Formaten erhältlich

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 3 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis
Bindungsvermögen Hoch
Menge Je 1
Format Rolle
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt