Learn More
Cytiva™ Whatman™ PTFE-Membrankreise
Artikelnummer. 11383435
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11383435 0,45 μm 47 mm 50 Stück
11363445 5 μm 50 mm 50 Stück
11353445 5 μm 47 mm 50 Stück
11373445 5 μm 90 mm 25 Stück
11343445 5 μm 37 mm -
11333445 5 μm 150 mm 25 Stück
11313445 1,0 μm 47 mm 50 Stück
11303445 1,0 μm 25 mm 50 Stück
11393435 0,45 μm 50 mm 50 Stück
11345404 0,2 μm 50 mm 50 Stück
11335404 0,2 μm 47 mm 50 Stück
11323445 1,0 μm 50 mm 50 Stück
11325404 0,2 μm 25 mm 50 Stück
11373435 0,45 μm 25 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11383435 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. 10411311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 €
    331.00 € / 50 Stück
    Sparen 26.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten. Whatman™ Membranscheiben aus PTFE eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten.Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
  • Hydrophob
  • Chemisch stabil und inert
  • Kann bei Temperaturen bis zu 120 °C verwendet werden
  • Laminiert auf willkürlich angeordnetem Polypropylen-Trägermaterial
  • Für die Filtration mit organischen und chemisch aggressiven Lösungen oder Gasen
  • Besonders geeignet für die HPLC-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Porengröße 0,45 μm
Hydrophobizität Hydrophob
Membrantyp TE 36
Anzahl pro Packung 50/Packung
Durchmesser (metrisch) 47 mm