Learn More
Cytiva POLYCARBONAT FILTER 5Á 13MM 13MM
Artikelnummer. 11398994
Change view
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11398994 5 μm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11398994
Marke: Cytiva 150445
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombination aus PVP-freiem Polycarbonat sowie scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren. Whatman™ Zellkulturmembranen aus PVP-freiem Polycarbonat erreichen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und Migration und gewährleisten so eine effektive Chemotaxis.
  • Verbesserte Zelladhäsion in biologischen Anwendungen wie neutrophilen Chemotaxis-Assays
  • Die Zellkulturfilter sind geeignet für biologische Anwendungen
  • Dünne und einheitliche zylindrische Poren für schnelle Zellmigrationen
  • Ohne das standardmäßige PVP-Netzmittel für erhöhte Zelladhäsion erhältlich
  • Reduziert die Inkubationszeit und die Notwendigkeit, zu sterilisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Porengröße 5 μm
Flussrate Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie
Durchmesser (metrisch) 13 mm