Learn More
Cytiva Filterpapier für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 541
Artikelnummer. 11370514
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11370514 400 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11370514
Marke: Cytiva 1541400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Zur schnellen Filterung gelatineartiger Präzipitate für gravimetrische Analysen bei stark sauren oder alkalischen Lösungen empfohlen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 541 Rundpapiere sind säuregehärtete Zellulosefilter, die für einen extrem geringen Aschegehalt sorgen.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt. 
  • Hohes nominales Partikelrückhaltevermögen für schnelle Filtration zu Analysezwecken.
  • Hohe Nassfestigkeit
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen stark saure und stark basische Suspensionen
  • Rückhaltung von gelartigen Ausfällen
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen von 22 μm
  • Hohe Durchflussrate (Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 34 s)
  • Aschegehalt von maximal 0.006 %
  • Quantitative Bestimmung von Milchsediment
Anwendungen
  • Filtern von Tierfutter zwecks Bestimmung des Fasergehalts
  • Bestimmung des Gelatinegehalts in Milch und Rahm
  • Quantifizierung von Chlorid in Zement sowie von Chlorid und Phosphor in Kohle und Koks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Particle Retention >20 bis 25 μm
Filtrationsgeschwindigkeit ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 34 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Harte, glatte Oberfläche. Grobe gelatinöse Präzipitate. Nützlich für Zwischenstufen gravimetrischer Analysen
Güte 541
Porosität Grob
Menge 100/Pckg.
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.