Learn More
Cytiva Reeve Angel 202 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Für routinemäßige, unkritische Laborfiltrationsanwendungen wie allgemeine Chemie, Pharmakologie, Emulsionen, Erdölprüfung, Seifen und Reinigungsmittel
- Rückhaltevermögen: Große, kristalline und grobe Partikel – 15-19 μm
- Filtrationsgeschwindigkeit: mittelschnell
- Farbe: weiß
- Material: Zellulose
- Stärke: 0.29 mm
- Mit Additiven für höhere Nassfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 202 11 cm 100/Packung |
| Format | Scheibe |
| Porengröße | 15 bis 19 μm |
| Flussrate | Mittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Schneller als der Gütegrad 201 und hält große kristalline grobe Partikel zurück. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. |
| Güte | 202 |
| Menge | 100/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 11 cm |